主要文件
382170
Sigma-Aldrich
组蛋白去乙酰化酶抑制剂IV
The Histone Deacetylase Inhibitor IV, also referenced under CAS 537034-15-4, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
别名:
组蛋白去乙酰化酶抑制剂IV
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H23N3O2
分子量:
325.40
UNSPSC代码:
12352200
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥97% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
beige
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
运输
ambient
储存温度
−20°C
InChI
1S/C19H23N3O2/c20-16-11-7-8-12-17(16)22-19(24)14-6-2-5-13-18(23)21-15-9-3-1-4-10-15/h1,3-4,7-12H,2,5-6,13-14,20H2,(H,21,23)(H,22,24)
InChI key
ZAIULUYKQLVQFH-UHFFFAOYSA-N
一般描述
一种作为FXN-(frataxin基因)特异性HDAC(组蛋白脱乙酰酶)抑制剂的细胞渗透性庚二酰苯胺化合物。由于组蛋白H3和H4的低乙酰化作用,通过增加H3K14、H4K5和H4K12处的乙酰化作用,逆转了FRDA(Friedreich′s共济失调)细胞中FXN转录的沉默(在初级FRDA淋巴细胞中,FXN mRNA在5 µM时增加约3倍,在2.5 µM时FRDA细胞系中frataxin表达约3倍),而在H3K9、H4K8和H4K16处的乙酰化作用没有明显变化。相比之下,另外两种常用的HDAC抑制剂曲古抑菌素-A(目录编号 647925647926)和SAHA对FXN转录没有作用。
生化/生理作用
主要靶标
组蛋白脱乙酰酶
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:是
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:有害(C)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
Herman, D., et al. 2006.Nat. Chem. Biol.2, 551.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2