描述
Merck USA index - 14, 4647
方案
≥90% (size exclusion chromatography)
表单
lyophilized solid
不包含
preservative
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
blue to blue-gray
运输
ambient
储存温度
2-8°C
一般描述
从大锁孔帽贝(Mega thura crenulata)纯化的血蓝蛋白。蛋白:≥60%;铜与蛋白之比:≥1.5 x 10-3
含有60%以上蛋白的稳定固体。蛋白是90%未解离的血蓝蛋白。
蛋白:≥60%;铜与蛋白之比:≥1.5 x 10-3
警告
毒性:标准处理(A)
外形
从BES缓冲液,MgSO₄中冻干。
重悬
在PBS或其他生理缓冲液中轻轻加入缓冲液(例如缓慢向下加入试管侧面),使其溶解,浓度为5-10 mg/mL(蛋白)。请勿剧烈涡旋或搅拌以溶解产品。(KLH是一种极大的蛋白复合物,具有聚集和从溶液中沉淀的趋势。)对于进一步稀释,使用适当的缓冲液并将镁浓度保持在≥10 mM。溶液应储存在冰箱(4°C)中。
其他说明
Hayashi, K., et al. 1992.Virchows Archiv.B Cell Pathol.63, 37.
Shuler, K.R., et al. 1992.J. Immunol. Methods 156, 137.
Erlanger, B.F.1980.Methods Enzymol.70, 85.
Shuler, K.R., et al. 1992.J. Immunol. Methods 156, 137.
Erlanger, B.F.1980.Methods Enzymol.70, 85.
蛋白质浓度:≥60%
铜:≥0.09%
铜与蛋白之比:≥1.5 x 10-3
铜:≥0.09%
铜与蛋白之比:≥1.5 x 10-3
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3