主要文件
346003
Sigma-Aldrich
胰高血糖素受体拮抗剂II
The Glucagon Receptor Antagonist II, also referenced under CAS 191034-25-0, controls the biological activity of Glucagon Receptor.
别名:
胰高血糖素受体拮抗剂II, 2-(4-吡啶基)-5-(4-氯苯基)-3-(5-溴-2-丙氧基苯基)吡咯,L-168,049
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H20BrClN2O
分子量:
467.79
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
light beige
溶解性
DMSO: 45 mg/mL
ethanol: 45 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Brc1cc(c(cc1)OCCC)c2c([nH]c(c2)c4ccc(cc4)Cl)c3ccncc3
InChI
1S/C24H20BrClN2O/c1-2-13-29-23-8-5-18(25)14-20(23)21-15-22(16-3-6-19(26)7-4-16)28-24(21)17-9-11-27-12-10-17/h3-12,14-15,28H,2,13H2,1H3
InChI key
HHBOWXZOLYQFNY-UHFFFAOYSA-N
一般描述
一种可渗透细胞的三芳基吡咯化合物,可作为选择性、非竞争性、高亲和力胰高血糖素受体拮抗剂(IC50=3.7 nM,63 nM和60 nM,分别抑制标记的胰高血糖素与人,鼠和犬胰高血糖素受体的结合)。在Mg2+存在下表现出减弱的拮抗特性(降低≥20倍),并且对大鼠,豚鼠和兔胰高血糖素受体的亲和力较弱(IC50 >1 µM)。即使在浓度高达10 µM的情况下,也不会抑制胰高血糖素样肽1(GLP-1)与同源GLP-1受体的结合。不会影响其他GPCR的配体结合,并且只会微弱地影响p38激酶活性(IC50 = 1.44 µM)。有效抑制胰高血糖素诱导的GTPγS与Gαs的结合(IC50=158 nM)和hGLUR-CHO细胞中的腺苷酸环化酶激活(Kb=25 nM)。显示在小鼠和大鼠中均具有口服生物利用度。
生化/生理作用
主要靶标
胰高血糖素受体
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:是
靶标IC50:3.7 nM,63 nM和60 nM,分别抑制标记的胰高血糖素与人,鼠和犬胰高血糖素受体的结合
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
Dallas-Yang, Q., et al. 2002.Anal.Biochem.301, 156.
Cascieri, M.A., et al. 1999.J. Biol. Chem.274, 8694.
de Laszlo, S.E., et al. 1999.Bioorg.Med. Chem. Lett.9, 641.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1