主要文件
322123
Sigma-Aldrich
5,5′-二硫--(2-硝基苯甲酸)
Sulfhydryl reagent used to characterize reactive SH groups.
别名:
5,5′-二硫--(2-硝基苯甲酸), DTNB,埃尔曼’试剂
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$229.00
$229.00
预计发货时间2025年5月05日详情
选择尺寸
变更视图
5 G
$229.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H8N2O8S2
CAS号:
分子量:
396.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.21
$229.00
预计发货时间2025年5月05日详情
描述
RTECS - DG9650000
质量水平
方案
≥98% (titration)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
颜色
yellow
溶解性
ethanol: 8 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
S(Sc2cc(c(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)c1cc(c(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般描述
用于表征反应性SH基团的巯基试剂。用于硫醇的光度测定。
生化/生理作用
主要靶标
可用于硫醇的光度测定。
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
制备说明
可能需要温和加热以完全溶解。
其他说明
Ellman, G.L., et al. 1961.Biochem.Pharmacol.7, 88.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
实验方案
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.