一般描述
ViralXpress™核酸提取试剂可用于从血浆、血清、脑脊髓液、羊水、组织、骨髓、感染细胞或细胞培养上清液中纯化病毒DNA和RNA。
ViralXpress™试剂盒提供了一种快速提取和纯化具有扩增能力的核酸的方法;但是,该试剂盒不会将DNA与RNA分离。RNA或DNA的纯化可以通过将纯化的物质分别与DNase或RNase孵育,然后用ViralXpress™重新提取来实现。
所需的材料:
ViralXpress™试剂盒提供了一种快速提取和纯化具有扩增能力的核酸的方法;但是,该试剂盒不会将DNA与RNA分离。RNA或DNA的纯化可以通过将纯化的物质分别与DNase或RNase孵育,然后用ViralXpress™重新提取来实现。
所需的材料:
- 不含核酸酶的水
- 异丙醇
- 70%(体积比) 乙醇
- 不含核酸酶的聚丙烯离心管(1.5 ml)
- 离心
应用
研究类型
所有
ViralXpress™ 核酸提取试剂盒可用于从各种来源的样品中提取和纯化各种DNA和RNA病毒。但是,不能保证每种病毒或所有来源的性能。
仅供实验室使用;不用于诊断或体内使用。
所有
ViralXpress™ 核酸提取试剂盒可用于从各种来源的样品中提取和纯化各种DNA和RNA病毒。但是,不能保证每种病毒或所有来源的性能。
仅供实验室使用;不用于诊断或体内使用。
包装
50次浸提
组分
RNA/DNA提取试剂 -(部件号5540)-(1个容器,11.0 mL)。
储存及稳定性
ViralXpress™参考了2-8°C的储存温度,但是,产品到达后也可以在室温下储存。在2-8°C或室温下,产品在试剂盒标签上打印的失效日期之前是稳定的。 在
2-8°C下,如果试剂在储存时结晶,则可以在使用前在37°C下轻轻加热将其重新溶解。
警告和注意事项:
ViralXpress™ 核酸提取去除内源性核酸酶。但是,RNA对RNase极为敏感,因此,处理纯化的材料时应格外小心。RNases高度稳定,在霉菌和细菌中含量丰富,它们携带在灰尘颗粒和手上,因此,应在戴手套的同时进行全部工作。此外,应尽可能使用经认证的无核酸酶塑料制品,并应经常用稀释的漂白剂溶液清洁工作表面,以减少核酸酶污染的可能性。
当处理潜在传染性材料时,应使用适当的无菌技术。ViralXpress™试剂含有离液盐,这是一种刺激性物质,与含有漂白剂的消毒剂不相容。
根据您所在机构的废物处置指南,处置含离液盐的溶液和塑料制品。
ViralXpress™试剂含有离液盐,可能会刺激皮肤并损坏衣物。与任何核酸提取程序一样,使用手套、实验室工作服和护目镜。避免吸入蒸气。如果接触,立即用大量盐水或水冲洗眼睛或皮肤至少15分钟。
不得使浸提试剂与漂白剂接触。
2-8°C下,如果试剂在储存时结晶,则可以在使用前在37°C下轻轻加热将其重新溶解。
警告和注意事项:
ViralXpress™ 核酸提取去除内源性核酸酶。但是,RNA对RNase极为敏感,因此,处理纯化的材料时应格外小心。RNases高度稳定,在霉菌和细菌中含量丰富,它们携带在灰尘颗粒和手上,因此,应在戴手套的同时进行全部工作。此外,应尽可能使用经认证的无核酸酶塑料制品,并应经常用稀释的漂白剂溶液清洁工作表面,以减少核酸酶污染的可能性。
当处理潜在传染性材料时,应使用适当的无菌技术。ViralXpress™试剂含有离液盐,这是一种刺激性物质,与含有漂白剂的消毒剂不相容。
根据您所在机构的废物处置指南,处置含离液盐的溶液和塑料制品。
ViralXpress™试剂含有离液盐,可能会刺激皮肤并损坏衣物。与任何核酸提取程序一样,使用手套、实验室工作服和护目镜。避免吸入蒸气。如果接触,立即用大量盐水或水冲洗眼睛或皮肤至少15分钟。
不得使浸提试剂与漂白剂接触。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ViralXpress is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
一般实验室用途
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials