主要文件
2710-OP
Millipore
硼酸
OmniPur® Grade, >= 99.5%
别名:
Boric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3BO3
CAS号:
分子量:
61.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽壓力
2.6 mmHg ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.5%
形狀
granular
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: 49.2 g/L at 20 °C
密度
1.489 g/cm3 at 23 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI 密鑰
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Molecular Biology Grade
Specifications:
A (260 nm, 0.1 M, water): ≤0.01AU
A (280 nm, 0.1 M, water): ≤0.01AU
Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1