主要文件
251600
Sigma-Aldrich
黄豆苷元
Inactive analog of Genistein.
别名:
黄豆苷元, 4ʹ,7-二羟基异黄酮,酪蛋白激酶II抑制剂X
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10O4
CAS号:
分子量:
254.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 2801
方案
≥98% (TLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
off-white
溶解性
DMSO: 200 mg/mL
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O1c2c(ccc(c2)O)C(=O)C(=C1)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
InChI key
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
一般描述
染料木黄酮的非活性类似物(目录编号345834)。通过抑制酪蛋白激酶Ⅱ活性阻断Swiss/3T3细胞中细胞周期的G1期。抑制MiaPaC-2和PANC-1细胞的生长(IC50分别为45 µM和75 µM)。
染料木黄酮的非活性类似物(目录编号345834)。通过抑制酪蛋白激酶Ⅱ活性阻断Swiss 3T3细胞中细胞周期的G1期。抑制表皮生长因子(EGF)受体自身磷酸化(IC50 >300 µM)。抑制MiaPaC-2和PANC-1细胞的生长(IC50分别为45 µM和75 µM)。
生化/生理作用
主要靶标
MiaPaC-2, PANC-1
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
靶标IC50:45 µM,75 µM,分别用于抑制MiaPaC-2和PANC-1细胞的生长
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:刺激性(B)
重悬
复溶后,等分并在惰性气体下冷冻(-20°C)。DMSO储备液可在-20°C下稳定保存2个月。
其他说明
Guo, J-M., et al. 2004.World J. Gastroenterol.10, 860.
Higashi, K., and Ogawara, H. 1994.Biochim.Biophys.Acta 1221, 29.
Lavens, S.E., et al. 1992.Am. J. Respir.Cell Mol.Biol.7, 637.
Akiyama, T., et al. 1987.J. Biol. Chem.262, 5592.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3