主要文件
2402-M
Millipore
Stat-Matic II洗板机,带瓶子
The StatMatic II automated plate washer is designed for use with 96-well microplates. Internal volume calibration rings allow you to adjust volumes from 100, 200, 250 & 300uL per well from a single-dispense stroke.
别名:
plate washer
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104923
eCl@ss:
36102014
价格与库存信息目前不能提供
制造商/商品名称
Chemicon®
一般描述
适用于手持式应用或用于自动化生产线。与多通道移液器相比,带有手持式八端口一次性歧管的StatMatic II提供了更大的简便性、速度、便利性和可负担性。StatMatic Ii可以连接到一系列尺寸的瓶子,并且可以通过单手操作在几秒钟内完全填充微孔板。
StatMatic II专门用于96孔微孔板。内部体积校准环可用来调整单次分配冲程中中每孔100、200、250和300uL的体积。
PTFE柱塞保证每次分配均顺利且准确。与大多数试剂和化学品相容,该设计可确保即使是基于蛋白质的试剂也不会′引起粘附。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
一般实验室使用
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。