文件
233526
Sigma-Aldrich
凝血因子Xa,人血浆
Coagulation Factor Xa, Human Plasma, CAS 9002-05-5, is a native coagulation factor Xa prepared from Factor X by activation with Russel′s viper venom. The venom is removed after activation.
别名:
凝血因子Xa,人血浆
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
品質等級
形狀
lyophilized
比活性
≥170 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
溶解度
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
来自人血浆的天然凝血因子Xa,通过用罗素’毒蛇毒液激活从均质因子X制备。水解精氨酸羧基上的肽和酯键。特异性催化凝血酶原活化为凝血酶。因子Va,磷脂和Ca2+可加速凝血酶原的活化。使用罗素′毒蛇毒液(RVV)从均质因子X制备因子Xa,激活后将其去除。通过AEBSF(目录编号101500),DFP(目录编号30967),PMSF(目录编号52332)和大豆胰蛋白酶抑制剂(目录编号650357)抑制。以因子X的血浆当量单位出售。100个血浆当量单位等于800 µg因子X。
来自人血浆的天然凝血因子Xa,通过用罗素’毒蛇毒激活从均质因子X制备。激活后去除毒液。在凝血过程中,在Ca2+和膜磷脂存在的情况下,因子Xa和因子Va的复合物(凝血酶原酶复合物)将凝血酶原激活为凝血酶。抑制剂包括AEBSF(目录编号101500),DFP(目录编号30967),PMSF(目录编号52332)和大豆胰蛋白酶抑制剂(目录编号650357)。以因子X的血浆当量单位出售。100个血浆当量单位等于800 µg因子X。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在25°C下,每分钟水解1.0 µmol CHROMOZYM® X底物的酶量。
外觀
从700 mM NaCl,20 mM Tris-HCl,pH值7.4冻干。
分析報告
通过SDS-PAGE进行均质
其他說明
Heeb, M.J., et al. 1994.Proc.Natl.Acad.Sci. USA91, 2728.
Lindhout, T., et al. 1994.Biochem.J.297, 131.
Morishita, H., et al. 1994.Thrombosis Res.73, 193.
Lupu, C., et al. 1993.Thrombosis Haemostasis70, 579.
Jordan, S.P., et al. 1992.Biochemistry31, 5374.
Schoen, P., et al. 1992.Br. J. Haemotol.81, 255.
Tracy, P.B., et al. 1992.Methods Enzymol.215, 329.
Lawson, J.H., and Mann, K.G. 1991.J. Biol. Chem.226, 11317.
Tans, G., et al. 1991.J. Biol. Chem.266, 21864.
Owen, W.G., et al. 1974.J. Biol. Chem.249, 594.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Chromozym is a registered trademark of Pentapharm AG, Basel
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3