主要文件
211280
Sigma-Aldrich
辣椒平
A competitive antagonist of Capsaicin and resiniferatoxin. Capsazepine (1 µM) blocks capsaicin (60 nM) stimulated firing of C-fibers.
别名:
辣椒平
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H21ClN2O2S
分子量:
376.90
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥97% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
off-white
溶解性
DMSO: soluble
methanol: soluble
运输
ambient
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
S=C(N2CCCc3c(cc(c(c3)O)O)C2)NCCc1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
InChI key
DRCMAZOSEIMCHM-UHFFFAOYSA-N
一般描述
感觉神经元兴奋剂辣椒素(目录编号211274)和树脂毒素(目录编号553975)的竞争性拮抗剂。辣椒素(1 µM)阻断辣椒素(60 nM)刺激的C纤维发射。
辣椒素(目录编号211274)和树脂毒素的竞争性拮抗剂。辣椒素(1 µM)阻断辣椒素(60 nM)刺激的C纤维发射。
生化/生理作用
主要靶标
辣椒素和树脂毒素的竞争性拮抗剂
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
溶液中不稳定;仅在使用前进行复溶。
其他说明
Fox, A.J., et al. 1995.Neuroscience 67, 741.
Ellis, J.L., and Undem, B.J.1994.J. Pharmacol.Exp.Ther.268, 85.
Walpole, C.S.J., et al. 1994.J. Med. Chem.37, 1942.
Szallasi, A., et al. 1993.J. Pharmacol.Exp.Therap.267, 728.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3