主要文件
1.99015
Supelco
即用型标准缓冲液 pH 1.68
(Potassium tetraoxalate) traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.68 (25°C) Certipur®
别名:
缓冲溶液 pH 1.7(四草酸钾)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
pH值(酸碱度)
1.7 (25 °C in H2O)
密度
1.003 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
一般描述
四草酸钾认证的缓冲溶液是在注册的校准实验室用高质量的试剂和水重制的。根据5点校准法,采用复合玻璃电极测定其pH值在25°C下为1.68。测量是按照DIN 19268采用符合DIN 19266、NIST、IUPAC、欧洲药典和美国药典的参考缓冲溶液。缓冲液的pH值依赖于温度,因此在使用过程中必须保持恒定温度。
请访问ISO证书和现场质量自我评估以获取当前证书
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载证书,以查看认证价值,包括不确定性和过期日期。
应用
用作校准pH测量仪器或pH电极的标准品,并作为测量其他溶液pH值的对照品。
特点和优势
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认可实验室检测和验证
  • 可追溯至NIST二级参考标准品和PTB认证一级参考标准品
  • 提供安全的500 mL塑料瓶,以防污染
  • 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),便于有效审计
  • 产品标签遵循ISO指南31,包含订购号、物品描述、批号、安全数据和有效期的信息
  • 包装材料已按照ISO指南35进行详细稳定性研究
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg