主要文件
1.94612
Supelco
Ethanolamine
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Ethanolamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H7NO
CAS号:
分子量:
61.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
价格与库存信息目前不能提供
等级
ACS reagent
dilution
(for routine analytical applications)
储存温度
room temp
SMILES字符串
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup