文件
1.94511
Supelco
哌啶
EMPLURA®
别名:
Piperidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11N
CAS号:
分子量:
85.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI 密鑰
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
60.8 °F - closed cup
閃點(°C)
16 °C - closed cup