主要文件
1.93409
Supelco
硼酸
EMPLURA®
别名:
Boric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3BO3
CAS号:
分子量:
61.83
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
2.6 mmHg ( 20 °C)
产品线
EMPLURA®
mp
160 °C (dec.) (lit.)
储存温度
room temp
SMILES字符串
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1