主要文件
1.93401
Supelco
盐酸 溶液
~35%, EMPLURA®
别名:
氯化氢 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HCl
CAS号:
分子量:
36.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
产品线
EMPLURA®
方案
~35%
储存温度
20-25°C
SMILES字符串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
1.93401.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93401.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93401.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
1.93401.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1