文件
1.93257
Supelco
高碘酸钠
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Sodium metaperiodate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
INaO4
CAS号:
分子量:
213.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93257.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93257.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3