主要文件
1.06597
Supelco
偏高碘酸钠
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
高碘酸钠
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 G
$178.00
250 G
$475.00
1 KG
$1,190.00
$178.00
预计发货时间2025年6月05日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 G
$178.00
250 G
$475.00
1 KG
$1,190.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
INaO4
CAS号:
分子量:
213.89
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
232-197-6
NACRES:
NA.21
$178.00
预计发货时间2025年6月05日详情
获取大包装报价
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
产品线
EMSURE®
方案
≥99.0% (iodometric)
99.8-100.3% dry basis
表单
crystals
pH值(酸碱度)
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
270 °C (decomposes)
密度
3.87 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
2900 kg/m3
痕量阴离子
other halogens (as Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
痕量阳离子
Mn: ≤0.0001%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[I](=O)(=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 热透镜显微镜在微芯片集成儿茶酚胺测定中的应用。:该研究结合偏高碘酸钠和微芯片来测定儿茶酚胺,展示了其在先进分析技术中的应用(Sorouraddin et al., 2001)。
  • 超碘酸钠和硼氢化钠的超微结构染色。:该研究采用偏碘酸钠进行超微结构染色,增强了组织化学的可视化技术(Lobo et al., 2002)。
  • 通过还原胺化右旋糖酐功能化表面:形态学、润湿性和粘附性。:偏碘酸钠被用来功能化葡聚糖表面,改善各种应用的生物材料的性能(Miksa et al., 2006)。
  • 通过非那嗪衍生高效液相色谱-电喷雾串联质谱法测定不稳定的雌激素-醌类致癌物质的含量。:该研究利用偏碘酸钠检测不稳定的雌激素-醌,推进了检测致癌化合物的分析化学技术(Yamashita et al., 2010)。
  • 基于双醛纤维素/离子液体复合物的α-1-胎蛋白免疫传感器抗体一步固定化研究。:偏碘酸钠是双醛纤维素/离子液体复合材料一步固定抗体的关键,推进了检测α-1胎蛋白的免疫传感器技术(Shen et al., 2015)。
联系
替代:SX0695-5; SX0695-5
分析说明
含量测定(碘量滴定法): ≥ 99.0 %
含量测定(以干燥物质计算):99.8 - 100.3 %
鉴别:通过测试
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
其他卤素(以Cl计): ≤ 0.01 %
Mn(锰): ≤ 0.0001 %
符合ACS
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
靶器官
Thyroid
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3