主要文件
1.93226
Supelco
四水合酒石酸钾钠
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4KNaO6 · 4H2O
CAS号:
分子量:
282.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
等级:
ACS reagent
价格与库存信息目前不能提供
等级
ACS reagent
储存温度
room temp
SMILES字符串
[K+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93226.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93226.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1