193004
1.93004
别名:
PCA
1 of 2
Sigma-Aldrich
311421
高氯酸
Supelco
1.05153
Potassium sulfate
ACS reagent
liquid
≥50-< 70%
(20 °C, (68 °F) strongly acid)
water: soluble
1.53 g/cm3 at 15 °C (59 °F)
20-25°C
OCl(=O)(=O)=O
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Danger
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Thyroid
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1