文件
1.72580
SAFC
氯化钙 二水合物
extra pure, for table water, FCC, E 509
别名:
Calcium dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CaCl2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
147.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶號碼:
E509
酶委員會索引編號:
233-140-8
法律遵循
FCC
品質等級
形狀
solid
pH值
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
溶解度
1280 g/L
應用
pharma/biopharma processes
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
應用
Calcium chloride dihydrate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
法律資訊
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1