主要文件
1.70342
Supelco
钾ICP标准品
traceable to SRM from NIST KNO₃ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l K Certipur®
别名:
ICP钾校准标准品
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
Agency
suitable for EPA 200.7
产品线
Certipur®
浓度
1000 mg/L K in 2-3% HNO3
技术
ICP: suitable
pH值(酸碱度)
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.013 g/cm3 at 20 °C
应用
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
single component solution
储存温度
15-25°C
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,并根据和ISO/IEC 17025进行表征。该 CRM 可追溯至 SI 单位 kg 且根据国家计量研究院 (NMI), 例如. NIST的原料测量。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
http://www.sigma-aldrich.com 下载证书,查看认证值,包括不确定度、过期日期和有关痕量杂质的详细信息。
应用
钾 ICP 标准品是一种合适的校准标准,适用于通过电感耦合等离子体 (ICP) 技术的元素分析。
分析说明
含1000 mg/l K 的 2-3% 硝酸溶液,采用高纯度 KNO3, HNO3,和水制备
其他说明
有关我们用于ICP和ASS的 Certipur® 系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的 ICP & AAS 标准网站
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
访问文档库
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.