主要文件
1.70310
Supelco
铯ICP标准品
traceable to SRM from NIST CsNO₃ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Cs Certipur®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
产品线
Certipur®
浓度
1000 mg/L Cs in 2-3% HNO3
技术
ICP: suitable
pH值(酸碱度)
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.013 g/cm3 at 20 °C
应用
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
single component solution
储存温度
15-25°C
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性、到期日以及有关微量杂质的详细信息。
应用
铯ICP标准品是适用于电感耦合等离子体(ICP)技术元素分析的校准标准品。
它可作为标准溶液来研究通过电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)进行铯吸附过程的优化方案
分析说明
1000 mg/L Cs的2-3%硝酸溶液,由高纯度CsNO3和HNO3制备
其他说明
有关用于ICP和AAS的Certipur®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP &AAS标准网站
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
访问文档库
Optimization of cesium adsorption by Prussian blue using experiments and gene expression modeling
M N Nguyen
Journal of Water Process Engineering, 41, 102084-102084 (2021)