主要文件
1.70236
Supelco
硅标准液
traceable to SRM from NIST SiO₂ in NaOH 0.5 mol/l 1000 mg/l Si Certipur®
别名:
用于ICP/AAS的硅校准标准品
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
certified reference material
质量水平
Agency
suitable for EPA 200.7
产品线
Certipur®
浓度
1000 mg/L Si in 0.5 M NaOH
技术
AAS: suitable
pH值(酸碱度)
13.5 (20 °C in H2O)
密度
1.022 g/cm3 at 20 °C
应用
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
single component solution
储存温度
15-25°C
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至 SI 单位kg,并且以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
应用
硅标准溶液可用作原子吸收光谱的校准标准品。
分析说明
1000 mg/L Si的0.5 mol/L氢氧化钠溶液,采用高纯度SiO2、氢氧化钠和水制备
其他说明
有关用于ICP和AAS的Certipur®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP &AAS标准网站
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
访问文档库
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.