主要文件
166508
Millipore
SDA - ICR 90mm 20 P
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106217
pH值
7.3 ( in water)
品質等級
應用
Environmental monitoring for isolators & clean rooms, Active or passive air monitoring, Personnel monitoring (fingerprint)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2