主要文件
1.52064
Supelco
Chromolith® HighResolution RP-8 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC Column
别名:
Chromolith® HighResolution RP-8 封端 100-4.6
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
Chromolith® HighResolution RP-8 封端, matrix monolithic silica, L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC column
物料
PEEK column
质量水平
Agency
suitable for USP L7
产品线
Chromolith®
特点
endcapped
包装
1 ea of
标记范围
11% Carbon loading
参数
200 bar pressure
45 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
色谱柱长度 × 内径
10 cm × 4.6 mm
基质
monolithic silica
基质活性基团
C8 bonding phase
孔径
1.15 μm macroporosity
15 nm mesoporosity
工作pH范围
2-7.5
分离技术
reversed phase
储存温度
no temp limit
一般描述
Chromolith® 色谱柱由具有特征性双峰孔结构的整体二氧化硅制成。
Chromolith® HighResolution RP-8 封端色谱柱具有直径1.15 μm的大孔隙,色谱柱效率超过140,000块板/米。中孔为 15 nm(150 Å);表面修饰物为带有完整封端的辛基硅烷。Chromolith® HighResolution RP-8 封端色谱柱属于USP L7类。柱效率相当于2.7至3μμm颗粒尺寸的全多孔颗粒柱。
柱尺寸为100 mm 长x 4.66mm 内径,是以高分辨率快速分离复杂化合物混合物的最佳选择。
Chromolith® HighResolution RP-8 封端色谱柱特别适合LC-MS应用。
创新的整体化二氧化硅 凭借大孔和中孔的独特组合实现以下优点:
—在非常低的柱背压下实现快速分离
—高基质耐受性,简化的工作流程节约时间和成本
—延长的柱使用寿命节约成本
—柱的连接、流动梯度和较高粘度流动相的使用
了解更多:
手册:在任何系统上都能加快您的分离。Chromolith®整体二氧化硅HPLC 柱
所有Supelco HPLC柱,包括Chromolith®柱,全面兼容所有HPLC和UHPLC 仪器。
Supelco HPLC产品:任何LC仪的最佳选择
法律信息
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
相关内容
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.