主要文件
1.51902
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm, Hibar® RT HPLC Column
别名:
TM=["LiChrospher"] C18 HPLC色谱柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
产品名称
LiChrosorb® RP-18 (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
LiChrosorb®
特点
endcapped: no
参数
400 bar pressure
60 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
色谱柱长度 × 内径
25 cm × 4.6 mm
基质
fully porous particle
基质活性基团
C18 bonding phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å pore size
工作pH范围
2-7.5
分离技术
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
储存温度
no temp limit
一般描述
HPLC色谱柱
法律信息
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany