主要文件
1.51288
Supelco
Superspher® 60 RP-select B (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 3 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
Superspher® 60 RP-select B LiChroCART 250-3, suitable for HPLC
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L7
产品线
Superspher®
特点
endcapped: no
参数
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
色谱柱长度 × 内径
25 cm × 3 mm
基质
fully porous particle
基质活性基团
C8 bonding phase
粒径
4 μm
孔径
60 Å pore size
工作pH范围
2-7.5
分离技术
reversed phase
储存温度
no temp limit
一般描述
HPLC色谱柱
Superspher® RP-select B 是高度可重复的、传统生产的球形硅胶载体,具有反相特性和 C-8 相的疏水性。这个载体非常适合于碱性化合物的分离,但在中性和酸性化合物的测定中也有较好的性能。这种粒径为 4µm 的高性能二氧化硅载体具有出色的压力/分离性能比。该吸附剂装入 LiChroCART 250-3 HPLC 柱中。HPLC 系统的连接是通过使用 manu-CART NT 支架(1.51486)完成的。
分析说明
压力: ≤ 120 bar
理论塔板数(N/m) ≥ 100000
对称性(1,2-苯并蒽):0.8 - 1.4
容量因子(1,2-苯并蒽): ≤ 5.0
法律信息
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany