主要文件
1.50828
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
别名:
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] HPLC柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
LiChrospher® 100 RP-18封尾 (5 µm) LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
LiChrospher®
特点
endcapped
包装
1 ea of
标记范围
21.6% Carbon loading
参数
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
色谱柱长度 × 内径
12.5 cm × 4 mm
表面积
350 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
C18 bonding phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å pore size
工作pH范围
2-7.5
分离技术
reversed phase
储存温度
no temp limit
一般描述
HPLC色谱柱
法律信息
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany