文件
1.50791
Supelco
Superspher® 60 RP-select B (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 3 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Superspher® 60 RP-select B LiChroCART® 125-3, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
Superspher®
特點
endcapped: no
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
12.5 cm × 3 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
C8 bonding phase
粒徑
4 μm
孔徑
60 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
相关类别
一般說明
HPLC色谱柱
Superspher® RP-select B 是高度可重复的、传统生产的球形硅胶载体,具有反相特性和 C-8 相的疏水性。这个载体非常适合于碱性化合物的分离,但在中性和酸性化合物的测定中也有较好的性能。这种粒径为 4µm 的高性能二氧化硅载体具有出色的压力/分离性能比。该吸附剂装入 LiChroCART 125-3 HPLC 柱中。HPLC 系统的连接是通过使用 manu-CART NT 支架(1.51486)完成的。
分析報告
压力: ≤ 60 bar
理论塔板数(N/m) ≥ 100000
对称性(1,2-苯并蒽):0.8 - 1.4
容量因子(1,2-苯并蒽):3.0 - 5.0
法律資訊
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany