主要文件
1.50462
Supelco
SeQuant® ZIC®-pHILIC (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 2.1 mm
别名:
两性离子亲水相互作用液相色谱HPLC柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
SeQuant® ZIC®-pHILIC 5µm 树脂 100 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
物料
PEEK-lined stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L122
产品线
SeQuant®
特点
endcapped: no
参数
200 bar pressure
50 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
色谱柱长度 × 内径
10 cm × 2.1 mm
基质
polymeric particle platform
基质活性基团
Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
粒径
5 μm
孔径
100 Å pore size
工作pH值
2-10
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
储存温度
no temp limit
一般描述
SeQuant® ZIC®-pHILIC固定相具有与硅胶基材ZIC®-HILIC色谱柱同样的强极性、键合、永久性两性离子修饰基团。因此也具有同样的选择性,但是相应地损失了流速范围和分离效率,是聚合物材料的一般性能。这种更耐用的载体支持的pH范围更大,适合某些特别应用。100 mm x 2.1 mm内径的色谱柱规格驻留体积小,是使用UHPLC或优化的HPLC仪器分离极性化合物的最佳选择。SeQuant® ZIC®-pHILIC HPLC色谱柱适合用于通过极端条件洗脱的极性亲水物质分离。这种聚合物基材色谱柱具有出色的pH(2-10)稳定性,拥有高密度键合、电荷1:1平衡的两性离子官能团,实现直接、重现性分离,更宽的pH范围带来最佳分离选择性和检测灵敏度。此外,SeQuant® ZIC®-pHILIC色谱柱可最大程度减低对离子高度敏感的蒸发检测技术(如电喷雾检测器/CAD)的背景噪音。SeQuant® ZIC®-pHILIC色谱柱提供5 μm聚合物颗粒,以及各种分析尺寸。极性亲水化合物分离还可选择硅胶基质的SeQuant® ZIC®-HILIC色谱柱(相同的官能团)和SeQuant® ZIC®-cHILIC色谱柱(互补选择性)。详见Supelco HPLC色谱柱系列和方法开发资料:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南 手册:HPLC实用指南——方法开发指南
分析说明
理论塔板数(N/m)(胞嘧啶): ≥ 40000
对称性(胞嘧啶):0.95 - 1.40
法律信息
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany