主要文件
1.50174
Supelco
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 4 mm; LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
LiChroCART 250-4, column L × I.D. 25 cm × 4 mm
參數
250 bar pressure
品質等級
技術
HPLC: suitable
柱長度 × 內徑
25 cm × 4 mm
一般說明
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
儲存和穩定性
Storage temperature: no restrictions.
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany