主要文件
1.50144
Supelco
Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
别名:
Purospher® RP-18 (5 µm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
Purospher® RP-18 (5 µm) LiChroCART 250-4, L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
Purospher®
特点
endcapped: no
包装
1 ea of
标记范围
18.5% Carbon loading
参数
250 bar pressure
65 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Medium)
色谱柱长度 × 内径
25 cm × 4 mm
表面积
500 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
C18 bonding phase
粒径
5 μm
孔径
90 Å pore size
工作pH值
2-7.5
分离技术
reversed phase
储存温度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
HPLC柱
分析说明
压力: ≤ 140 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 70000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯): ≥ 1.0
法律信息
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany