文件
1.46001
Millipore
胰蛋白胨大豆琼脂-即用沉降板
ICR with non-lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
别名:
CASO琼脂, TSA, 胰蛋白胨大豆琼脂, 酪蛋白大豆消化琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106217
NACRES:
NA.74
材料
polystyrene plate
品質等級
agency
EP
USP
無菌
sterile; γ-irradiated
形狀
plate
特點
ready-to-use
包裝
pkg of 10 plates Triple packed
box of 120 ea
box of 20 ea
儲存條件
protect from light
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
顏色
light yellow
pH值
7.3 ( in H2O)
應用
air monitoring
pharmaceutical
相容性
for use with MAS-100®
儲存溫度
2-25°C
適合性
bacteria
fungi
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
90 mm沉降板(不可锁定)中的胰蛋白酶大豆琼脂-ICR专门用于通过主动或被动空气监测以及隔离器和洁净室中人员的指纹来测定空气中的需氧菌总计数。培养基支持非苛养微生物和中等苛养微生物的生长。大豆酪蛋白消化培养基的处方包含酪蛋白和大豆蛋白胨的组合,提供有机氮,特别是氨基酸和长链肽。氯化钠可维持渗透平衡,并向培养基中添加丙酮酸盐,以中和隔离器去污导致的潜在过氧化氢残留物。
應用
胰蛋白酶大豆琼脂(TSA,大豆酪蛋白消化琼脂)是一种用于培养和分离各种细菌、酵母菌和霉菌的复合培养基。该培养基用于测定通过主动或被动空气监测以及隔离器和洁净室中人员指纹中的需氧菌总计数,从而在环境监测中得到应用。
分析報告
胰蛋白酶大豆胨琼脂-ICR沉降板是一种不可锁定的平板,仅用于需氧培养。
法律資訊
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
商品
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
相关内容
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Settle plates for isolators and critical cleanrooms