主要文件
14-599-M
Sigma-Aldrich
IRAK4蛋白,活性,10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant full length, human IRAK4, for use in Kinase Assays.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
产品14-599-M监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
human
质量水平
重组
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 57.1 kDa
制造商/商品名称
Upstate®
技术
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登记号
UniProt登记号
一般描述
N末端带有His6标签的重组全长人IRAK4
产品来源:杆状病毒在Sf21昆虫细胞中的表达
应用
研究类别
炎症 & 免疫学
生化/生理作用
蛋白质靶标:IRAK4
靶标亚家族:TKL
包装
也提供250 µg的规格-订购250 µg的规格时,请致电咨询价格和供货情况,参考目录号14-599M。
质量
通过MBP磷酸化进行常规评估(目录号13-104)
外形
Ni2+/NTA-琼脂糖
储存及稳定性
在-70°C下可保存6个月
其他说明
关于比活相关数据,请参阅该酶的单独批次的检验报告。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。