主要文件
14-515
Sigma-Aldrich
MAP激酶1/Erk1蛋白,失活,50 g
Unactive, N-terminal GST-tagged, recombinant, full-length, human MAP Kinase 1/Erk1, for use in Kinase Assays.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
价格与库存信息目前不能提供
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
分子量
Mw 70 kDa
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
N末端GST标记的重组全长人MAP激酶1/Erk1
产品来源:在大肠埃希菌中表达
應用
研究子类别
肥胖症
代谢紊乱
研究类别
代谢
生化/生理作用
蛋白质靶标:MAPK1
靶标亚家族:CMGC
品質
通过体外MBP底物的磷酸化进行常规评估
外觀
谷胱甘肽琼脂糖
儲存和穩定性
在-20°C下可保存6个月
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Ivana Yen et al.
Cancer cell, 34(4), 611-625 (2018-10-10)
Targeting KRAS mutant tumors through inhibition of individual downstream pathways has had limited clinical success. Here we report that RAF inhibitors exhibit little efficacy in KRAS mutant tumors. In combination drug screens, MEK and PI3K inhibitors synergized with pan-RAF inhibitors