主要文件
1.44243
Millipore
Hycon®琼脂条SDX
Sabouraud Dextrose Agar, Chlortetracycline, Chloramphenicol, for yeasts, for molds, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
别名:
Hycon即用型琼脂条, SDX,SDA,琼脂条
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41113035
NACRES:
NA.74
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
无菌性
aseptically filled
产品线
RCS®
表单
plate (ready-to-use)
特点
individually wrapped
组成
Chloramphenicol
Chlortetracycline
包装
single packed of 50 units
制造商/商品名称
HYCON®
pH值(酸碱度)
6.9 ( in H2O)
应用
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
相容性
for use with RCS® High Flow Touch
储存温度
2-25°C
适用性
molds
yeasts
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
琼脂条SDX是即用型培养培养基,用于使用RCS®空气采样器评估空气中的酵母菌和霉菌。将每个单独的琼脂条焊接到可重新密封的套筒中,并进行100%目视控制,以确保在关键环境中的最大安全性。将沙氏葡萄糖琼脂填充在柔性背衬膜中。沙氏葡萄糖琼脂(SDX,SDA)是用于各种酵母菌和霉菌培养和分离的复合培养基。葡萄糖支持真菌的生长。培养基中补充有氯霉素和金霉素,以抑制伴随菌群的生长。
应用
琼脂试纸用于通过RCS®空气采样器监测环境空气和压缩气体。
法律信息
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2