主要文件
1.44107
Millipore
Hycon®盒装空白条
Empty Agar Strips, for use with RCS® High Flow Touch, suitable for air monitoring
别名:
Hycon即用型琼脂条
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41113035
NACRES:
NA.74
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
plate
特点
individually wrapped
包装
pkg of 50 units
制造商/商品名称
HYCON®
应用
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
相容性
for use with RCS® High Flow Touch
储存温度
15-25°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
空白试纸试剂盒由在受控环境中生产的密封空试纸组成,预期用于即用型琼脂试纸不符合用户要求的应用。通过剥开包装纸圆形侧的塑料密封件,打开包装纸的1/3。从包装中取出试纸。通过应用无菌技术,用10 mL预先制备的琼脂培养基均匀地填充试纸,并使其固化。将填充的试剂条更换到原始包装中,并使用前用包含的盖玻片封闭包装。试纸用于与RCS®空气采样器配合使用。
应用
琼脂试纸用于通过RCS®空气采样器监测环境空气和压缩气体。
法律信息
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
访问文档库
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。