文件
126925
Sigma-Aldrich
酵母菌乙醛脱氢酶
Aldehyde Dehydrogenase, Yeast, CAS 9028-88-0, is a native aldehyde dehydrogenase from yeast that catalyzes the oxidation of acetaldehyde to acetic acid.
别名:
酵母菌乙醛脱氢酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.54
品質等級
形狀
lyophilized solid
比活性
≥19 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
aqueous buffer: soluble
異物活動
NADH oxidase ≤0.01 U/mg
alcohol dehydrogenase ≤0.01 U/mg
lactate dehydrogenase ≤0.01 U/mg
oxidase ≤0.01 U/mg
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
来源于酵母的天然醛脱氢酶。催化乙醛氧化为乙酸。可用于测定乙醛。
来源于酵母的天然醛脱氢酶。催化乙醛氧化为乙酸。可用于测定醛含量。最适pH为8.75。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在25°C、pH 8.0条件下每分钟将1.0 µM乙醛氧化成乙酸的酶的量。
重構
临用前制备储备溶液。
其他說明
Tamaki, N., et al. 1977.J. Biochem (Tokyo)82, 73.
Black, S., et al. 1955.Methods Enzymol.1, 508.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3