主要文件
1.25067
Millipore
MiniChrom ProSep Ultra Plus,1 ml
column I.D. × L 8 mm × 20 mm
别名:
Prosep® Ultra Plus
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
柱內徑 × 長度
8 mm × 20 mm
品質等級
儲存溫度
2-8°C
一般說明
8 x 20mm
分析報告
Appearance: passes test
法律資訊
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany