主要文件
125057
Millipore
MiniChrom Column Fractogel TMAE (S),1 ml
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (S), volume 1 mL, prepacked column
别名:
Fractogel® EMD TMAE (S)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
价格与库存信息目前不能提供
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
物料
polypropylene housing
产品线
Fractogel®
表单
prepacked column
参数
≤8 bar pressure
~80 cm/hr max. flow rate
色谱柱内径 × 长度
8 mm × 20 mm
体积
1 mL
基质活性基团
Methacrylate
平均粒径
20-40 μm
容量
~100 mg, BSA binding capacity
应用
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
运输
ambient
储存温度
15-25°C
一般描述
8 x 20mm
分析说明
Appearance: passes test
法律信息
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
访问文档库
商品
Explore strategies for separating empty and filled capsids in viral vector production. Learn about upstream strategies and how trends in AAV capsid design impact purification.