主要文件
1.24546
Sigma-Aldrich
5-异硫氰酸荧光素(FITC)
for biochemistry and for fluorescence microscopy
别名:
5-异硫氰酸荧光素(FITC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H11NO5S
CAS号:
分子量:
389.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171501
EC索引号:
222-042-0
质量水平
表单
solid
组成
Dye, ≥95% spectrophotometric assay
mp
>360 °C
εmax
2200-2380 at 488-494 nm in 0.1 M NaOH at 0.003 g/L
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
InChI key
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在免疫组织学/细胞学检查中,用于生物化学和荧光显微镜检查的5-异硫氰酸荧光素(FITC)可用作标记物,用于可视化和检测组织结合生物分子,例如人源样品中的抗原、凝集素、各种蛋白质、肽、核酸、寡聚和多糖。FITC标记的抗体与组织中适当的靶结构特异性结合。最佳FITC-蛋白质(抗体)比率对于获得良好结果很重要。
FITC是IVD注册产品,经CE认证,可用于临床诊断。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析说明
染料含量(分光光度法): ≥ 95 %
鉴别(紫外/可见光谱):通过测试
最大吸收λ 最大值(氢氧化钠溶液 0.1 mol/l):488 - 494 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λmax;0.003 g/l;NaOH 0.1 mol/l):2200 - 2380
TLC测试:通过测试
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3