124518
1.24518
别名:
Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid disodiumsalt, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid disodium salt
1 of 10
Sigma-Aldrich
B1125
浴铜灵二磺酸 二钠盐
146617
邻菲罗啉二磺酸 二钠盐 三水合物
B1375
红菲绕啉二磺酸 二钠盐 水合物
140910
浴铜灵
133159
红菲咯啉
GF66556491
铜
C3279
氯化铜 二水合物
GF86242091
514365
乙酰丙酮酸铜
MAK125
白蛋白检测试剂盒(BCP法)
100
solid
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
300 °C
190 kg/m3
15-25°C
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c(nc2c3nc(c(c(c3ccc2c1c5ccccc5)c4ccccc4)[S](=O)(=O)[O-])C)C
1S/C26H20N2O6S2.2Na/c1-15-25(35(29,30)31)21(17-9-5-3-6-10-17)19-13-14-20-22(18-11-7-4-8-12-18)26(36(32,33)34)16(2)28-24(20)23(19)27-15;;/h3-14H,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
11 - Combustible Solids
WGK 3