product name
Akt活化剂II,SC79, Akt Activator II, SC79, CAS 305834-79-1, is a cell-permeable compound that interacts with Akt PH domain PIP3 binding pocket and makes it more susceptible to phosphorylation by upstream Kinases.
品質等級
化驗
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
off-white
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C17H17ClN2O5/c1-3-23-16(21)11(8-19)13-10-7-9(18)5-6-12(10)25-15(20)14(13)17(22)24-4-2/h5-7,11,13H,3-4,20H2,1-2H3
InChI 密鑰
DXVKFBGVVRSOLI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种细胞可渗透性和血脑屏障渗透性的溴-氯取代的HA14-1(目录编号371971)类似物,可使Akt的构象易于通过与Akt普列克底物蛋白同源性(PH)结构域PtdIns(3,4,5)P3-(PIP3)结合袋的特异性相互作用而被上游激酶磷酸化。 显示以时间和剂量依赖性方式(2-4 µg/mL)增强基础和受体介导的Akt磷酸化(Thr308和Ser473),同时抑制各种细胞培养物中的Akt膜移位。在体外原代神经元培养物(EC50 = 4 µg/ml)和体内鼠MCAO(大脑中动脉闭塞)模型(40 mg/kg,i.p.)中均有效降低谷氨酸诱导的神经毒性。
与Akt pH结构域PtdIns(3,4,5)P3-(PIP3)结合袋相互作用的细胞可渗透性和血脑屏障渗透性HA14-1(目录编号371971)类似物,使Akt构象易于被上游激酶磷酸化。 显示可增强基础和受体介导的Akt磷酸化(Thr308和Ser473;2至4 µg/mL),同时抑制各种细胞培养物中的Akt膜移位。在体外原代神经元培养物(EC50 = 4 µg/ml)和体内鼠MCAO模型(40 mg/kg,i.p.)中均有效降低谷氨酸诱导的神经毒性。
生化/生理作用
主要靶标
Akt的普列克底物蛋白同源物(PH)结构域
Akt的普列克底物蛋白同源物(PH)结构域
细胞可渗透性:是
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
仅使用新鲜的DMSO进行复溶。
复溶后,分装并立即冷冻保存(-70°C)。储备液可在-70°C最长稳定2周。
其他說明
Jo.H., et al. 2012.Proc.Natl.Acad.Sci. USA109, 10581.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3