主要文件
1.20597
Millipore
CSB(阪崎肠杆菌选择性肉汤)
according to ISO 22964, GranuCult®
别名:
克罗诺杆菌选择性肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106213
NACRES:
NA.74
产品1.20597监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
Agency
according to ISO 22964
质量水平
表单
medium granules
包装
pkg of 500 g
制造商/商品名称
GranuCult®
储存条件
(Tightly closed. Dry)
技术
microbiological culture: suitable
颜色
light yellow to gray
应用
food and beverages
microbiology
储存温度
15-25°C
适用性
Cronobacter spp. (spp.)
一般描述
克罗诺杆菌 选择性肉汤(CSB)以动物组织消化物和肉提取物提供高含量的营养素,为 克罗诺杆菌创造良好的生长条件。万古霉素抑制革兰氏阳性菌群的生长,氯化钠维持培养基的渗透平衡。 通过蔗糖发酵,克罗诺杆菌使溴甲酚指示剂发生颜色变化。但是,在给定培养时间内该反应对于克罗诺杆菌不总是阳性的。因此,无论是否有颜色变化,必须将CSB中的每个选择性富集物在显色克罗诺杆菌分离琼脂上继代培养。
应用
克罗诺杆菌 选择性肉汤适用于克罗诺杆菌的选择性富集,适用于食品领域中的食品制品以及人类消费和动物饲料用配料,以及环境样品。
特点和优势
  • 安全和环保,因为降低了吸入细粉尘和有毒物质的相关风险,从而创造更安全的工作环境
  • 良好的润湿性、可溶性和自由流动特性
  • 方便,即使在温暖或潮湿的条件下成分分离和结块情况都极少
  • 批次间重现性高
  • 延长的保质期长达五年
  • 大量测试菌株超过所有法规要求
  • 造粒技术允许同时添加多种添加剂,无需单独加入添加剂
附注
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
商品
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
实验方案
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.