主要文件
1.19753
Supelco
二水合磷酸氢二钠
buffer substance for chromatography LiChropur
别名:
磷酸钠 二元 二水合物, 磷酸一氢钠,磷酸氢二钠, sec-磷酸钠, 磷酸二钠, 磷酸氢二钠 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2HPO4 · 2H2O
CAS号:
分子量:
177.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161703
EC索引号:
231-448-7
NACRES:
NB.21
价格与库存信息目前不能提供
等级
reagent grade
质量水平
方案
≥99.0% (acidimetric)
表单
solid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
技术
HPLC: suitable
pH值(酸碱度)
9.0-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
密度
2.1 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
850‑1000 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
鉴别:通过测试
pH值(5 %;水):9.0 - 9.2
含量测定(酸量滴定法): ≥ 99.0 %
自吸收(215 nm;0.2 mol/l;1 cm;水): ≤ 0.15
自吸收(220  nm;0.2  mol/l;1  cm;水): ≤ 0.05
自吸收(254  nm;0.2  mol/l;1  cm;水): ≤ 0.02
法律信息
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1