主要文件
119149
Sigma-Aldrich
腺苷A2A受体拮抗剂I,ZM 241385
A highly potent, selective, non-xanthine adenosine A2A receptor antagonist (Ki = 800 pM for human adenosine A2AR stably expressed in HEK-293 cells).
别名:
腺苷A2A受体拮抗剂I,ZM 241385
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H15N7O2
分子量:
337.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
效能
800 pM Ki
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
white
溶解性
DMSO: 15 mg/mL
应用
air monitoring
相容性
for use with Viable Air Samplers (1.09191)
for use with Viable Air Samplers (1.09194)
for use with Viable Air Samplers (1.17103)
for use with Viable Air Samplers (1.17274)
for use with Viable Air Samplers (1.17275)
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[n]21nc(nc2nc(nc1N)NCCc4ccc(cc4)O)c3[o]ccc3
InChI
1S/C16H15N7O2/c17-14-20-15(18-8-7-10-3-5-11(24)6-4-10)21-16-19-13(22-23(14)16)12-2-1-9-25-12/h1-6,9,24H,7-8H2,(H3,17,18,19,20,21,22)
InChI key
PWTBZOIUWZOPFT-UHFFFAOYSA-N
一般描述
一种高效、选择性和口服生物可利用的非黄嘌呤腺苷 A2A 受体拮抗剂(对于在 HEK-293 细胞中稳定表达的人腺苷 A2A,Ki = 800 pM)。 在 A1,A2B(分别在 CHO 细胞中稳定表达的人腺苷受体中,Ki = 255 nM 和 50 nM)或 A3R(在 HEK-293 细胞中稳定表达的人 A3R 中,Ki > 10 µM)中没有表现出任何明显的拮抗活性 。 已显示出对 β-淀粉样肽毒性的保护作用。
一种高效、选择性的非黄嘌呤腺苷 A2A 受体拮抗剂(对于在 HEK-293 细胞中稳定表达的人腺苷 A2AR,Ki = 800 pM)。
生化/生理作用
主靶
A2A
可逆性:是
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
重悬后,等分并冻存(-20°C)。储备液在 -20°C 条件下可稳定保存 3 个月。
其他说明
Poucher, S. M., et al. 1995. Brit. J. Pharmacol.115, 1096.
Ongini, E. et al. 1999.Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol.359, 7.
Keddie, J. et al. 1996, Eur Journ Pharm. 301, 107.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3