主要文件
1.18789
Supelco
Hydrogen Peroxide Test, photometric
photometric, 0.015-6.00 mg/L (H2O2), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
过氧化氢测试, photometric, 0.015-6.00 mg/L (H2O2), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 100 tests
特殊分析物
hydrogen peroxide
测量范围
0.015-6.00 mg/L (H2O2)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Neocuproin)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:光度法 0.015 - 6.00 mg/l H₂O₂ Spectroquant®该 Spectroquant® 过氧化氢试剂测试可以准确定量消毒剂和清洗溶液中的过氧化氢浓度。 方法原理:在邻二氮杂菲衍生物存在的情况下,过氧化氢将铜(II)离子还原为铜(I)离子。在此过程中形成一种可用光度法测定的橙色化合物。该Spectroquant® 试剂测试试剂盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。我们所有的比色池和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
53.6 °F
闪点(°C)
12 °C
访问文档库
商品
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
了解消毒控制以及如何在众多选择中挑选合适的消毒剂,不同的选择基于光度法和反射法的方法和仪器。