文件
1.18771
Supelco
Fluoride Test Kit, colorimetric
0-0.8 mg/L (F), MQuant®
别名:
Fluoride Visual Test Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
氟化物测试, colorimetric, 0-0.8 mg/L (F), for use with MCOLORTEST®
特定分析物
fluoride
品質等級
測量範圍
0-0.8 mg/L (F)
相容性
for use with MCOLORTEST®
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:使用色卡的比色法 0 - 0.15 - 0.3 - 0.5 - 0.8 mg/l FMQuant®
该MQuant®氟化物测试(原MColortest®)适用于以简单易用的比色卡进行比色法检测。将该试剂加入样品中会产生显色反应。通过匹配测试液颜色与比色卡值,可测定浓度。
分析報告
应用测试:符合
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2