物料
aluminum hardware
Agency
according to ISO 14698
特点
portable
制造商/商品名称
MAS-100 NT®
应用
air monitoring
pharmaceutical
相容性
for use with 90 mm Petri dishes
一般描述
MAS-100 NT® 微生物空气监测系统(带过滤器)是一种基于Andersen空气采样器原理的高性能、便携式、电池供电的仪器。这些小巧而尖端的设备,是有最高质量要求的微生物空气监测的首选。通过300 孔 x 0.6 mm多孔盖吸入一定量的空气,并撞击到90-100 mm标准培养皿中的生长培养基表面。如配上专用的适配器或多孔盖,也可采用55-60 mm接触平板。微生物撞击到琼脂上,经过适当时段的培养后,对菌落进行计数。系统测量气流并将其调节到 100 标准升/分钟的恒定流速。将标准每分钟标准升(SLPM)调整到固定的环境温度和压力,以确保采样的空气量始终相同且独立于环境条件。MAS-100 NT®系统具有最高的气流精度,为±2.5 %,而其他系统则会达到±10 %。集成式流量传感器和高精度多孔盖使得用户可以自由更换多孔盖,而不会影响设备的精度或校准。仪器根据ISO 14698-1进行独立验证,具有非常好的物理效率,可提供低于1μm的D50值和高生物效率结果。MAS-100 NT®(带过滤器)由锂离子充电电池供电,智能充电程序可确保无常规放电,电池寿命更长。 MAS-100 NT®(带过滤器)专用于ISO 5级/GMP A级环境,配备产生的颗粒量极少的无刷电机,即使GMP A级应用也无需采用过滤器。如在不同级别的洁净室中使用仪器,有一定的风险仪器内部会携带颗粒。在这种情况下,MAS-100 NT®(带过滤器)在排气口配备HEPA H13颗粒过滤器,可避免将颗粒从高污染区传送至低污染区的任何可能性。99.95%的过滤效率已经过最差情况的验证。此外,过滤器对气流校准没有大的影响,因此也不会太影响微生物采样效率。另外,在非受控环境中模拟重度使用过滤器一年,过滤效率没有降低,过滤器也没有堵塞。建议每年用新的HEPA H13过滤器(74 mm)更换MAS-100 NT®/MAS-100 NT®Ex(带过滤器)的过滤器。
应用
MAS-100 NT® 空气采样器(带过滤器)可用于在受控环境(最高ISO 5洁净室)中对环境空气进行微生物监测。微生物空气采样装置广泛用于制药应用。此外,配药相关法规USP797要求在5级及以上区域进行主动空气采样。
组分
其包含一个硬质手提箱、电池、300孔多孔盖、防尘罩、电源充电器、USB数据线、3 mm内六角扳手和存有所有文档的USB硬盘
其他说明
现可供应:新品MAS-100 NT®空气采样器用安全盖
安全盖是可高压灭菌的标准铝质穿孔盖的一次性即用型替代品。由100%可回收的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)制成,每包含有30个独立双层包装的灭菌产品。安全盖的筛孔配置同标准的穿孔盖一样,由300个0.6 mm直径的孔组成。如此保证相同的撞击速度(19.6 m/s)和标称d50值(1.1 μm)。按照EN 17141标准的简化验证,两种穿孔盖的回收率相当。
货号:1.17421
安全盖是可高压灭菌的标准铝质穿孔盖的一次性即用型替代品。由100%可回收的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)制成,每包含有30个独立双层包装的灭菌产品。安全盖的筛孔配置同标准的穿孔盖一样,由300个0.6 mm直径的孔组成。如此保证相同的撞击速度(19.6 m/s)和标称d50值(1.1 μm)。按照EN 17141标准的简化验证,两种穿孔盖的回收率相当。
货号:1.17421
法律信息
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
可比产品
产品编号
说明
价格
相关产品
空气采样设备
配件
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
相关内容
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.