Merck
所有图片(4)
主要文件
1.16738
Supelco
1-甲氧基-2-丙醇
EMPLURA®
别名:
1-甲氧基-2-丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
90.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
203-539-1
NACRES:
NB.21
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
11.5 hPa ( 20 °C)
质量水平
产品线
EMPLURA®
方案
≥99.5%
表单
liquid
自燃温度
287 °C
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
11000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-11.5 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
杂质
≤0.002% Free acid (as C2H5COOH)
≤0.1% Water
≤0.29% 2-Methoxypropan-1-ol (GC)
≤100 ppb Fe (Iron)
≤1000 ppb Na (Sodium)
≤20 ppb Al (Aluminium)
≤20 ppb Cu (Copper)
≤20 ppb Ni (Nickel)
≤20 ppb Zn (Zinc)
≤50 ppb Ca (Calcium)
≤50 ppb K (Potassium)
pH值(酸碱度)
4-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
沸点
120 °C/1013 mbar
mp
-97 °C
转变温度
flash point 31 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-25°C
SMILES字符串
O(CC(O)C)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
EMPLURA®
EMPLURA® 是我们为高纯度产品提供的一种低成本替代产品。通过EMPLURA 我们为非管制行业中的多种基本应用以及要求不高的应用、制备实验室工作和清洁目的提供一系列溶剂。EMPLURA 溶剂提供了充足的规格信息和最重要的参数。
应用
  • Insights into the mechanism of the solvolysis of propylene oxide over titanium silicalite-1: a theoretical study.: 本研究从理论角度探索了钛硅沸石-1 促进的环氧丙烷溶剂分解机理,为涉及类似挥发性有机化合物的催化过程提供了宝贵的见解(Qin et al., 2023)。
  • Measuring the quantity of harmful volatile organic compounds inhaled through masks.: 本研究评估了通过各种类型口罩吸入的有害挥发性有机化合物(包括 1-甲氧基-2-丙醇)含量,凸显了口罩阻挡有机蒸气的潜在健康风险和有效性 (Ryu and Kim, 2023)。
分析说明
纯度(GC)≥ 99.5 %(a/a)2-甲氧基-1-丙醇(GC)≤ 0.29 %(a/a)鉴别(IR)通过测试游离酸(以C₂H₅COOH计)≤ 0.002 %Al(铝)≤ 20 ppbCa(钙)≤ 50 ppbCu(铜)≤ 20 ppbFe(铁)≤ 100 ppbK(钾)≤ 50 ppbNa(钠)≤ 1000 ppbNi(镍)≤ 20 ppbZn(锌)≤ 20 ppb水≤ 0.1 %
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
93.2 °F - closed cup
闪点(°C)
34 °C - closed cup